Learn More
Ácido 21-carboxílico Triamcinolona Acetonida, TRC
Código de producto. 30008011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008011 10 mg 10 miligramos
30004853 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17855010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53962-41-7
Fórmula molecular C24 H29 F O7
Peso molecular (g/mol) 448.48
Sinónimo Pregna-1,4-dien-21-oic acid, 9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxo-, (11β,16α)-, (11β,16α)-9-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-oic acid
Nombre IUPAC 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-fluoro-11-hidroxi-6,6,9,13-tetrametil-16-oxo-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-ácido oxoacético
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Carboxylic Acid Triamcinolone Acetonide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,27H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,29,30)/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1897