Learn More
21-Dexametasona Carboxy, TRC
Código de producto. 17960705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960705 50 mg 50 miligramos
17952905 10 mg 10 miligramos
17903115 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84449-15-0
Fórmula molecular C22 H27 F O6
Peso molecular (g/mol) 406.44
Sinónimo (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-oic acid
Nombre IUPAC 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxo-ácido acético
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Carboxy Dexamethasone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO6/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(24)6-7-19(12,2)21(14,23)16(25)10-20(15,3)22(11,29)17(26)18(27)28/h6-7,9,11,14-16,25,29H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t11-,14+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1792