Learn More
Acetónido de 21-(acetiloxi) triamcinolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triamcinolone Acetonide 21-Acetate |
| CAS | 3870-07-3 |
| Fórmula molecular | C26 H33 F O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (11beta,16alpha)-21-(acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate cyclic 16,17-acetal with acetone, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. Triamcinolone acetonide 21-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33FO7/c1-14(28)32-13-20(31)26-21(33-22(2,3)34-26)11-18-17-7-6-15-10-16(29)8-9-23(15,4)25(17,27)19(30)12-24(18,26)5/h8-10,17-19,21,30H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Nombre IUPAC | (11β ,16α)-21-(acetiloxi)-9-fluoro-11-hidroxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,20-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 476.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.221 |