Learn More
Propanoato de 21-(acetiloxi)-9-cloro-11beta-hidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ilo (21-acetato 17-propionato de beclometasona), Mikromol™
Descripción
Propanoato de 21-(acetiloxi)-9-cloro-11beta-hidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ilo (21-acetato 17-propionato de beclometasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| CAS | 8-7-5534 |
| Nombres de analitos o componentes | Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H35 Cl O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Beclometasone Dipropionate Imp. B (EP), 21-(Acetyloxy)-9-chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone 21-Acetate 17-Propionate, Beclometasone Dipropionate Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35ClO7/c1-6-23(33)35-27(22(32)14-34-16(3)29)15(2)11-20-19-8-7-17-12-18(30)9-10-24(17,4)26(19,28)21(31)13-25(20,27)5/h9-10,12,15,19-21,31H,6-8,11,13-14H2,1-5H3/t15-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-acetiloxiacetil)-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Mostrar más |