Learn More
21-(acetiloxi)-3-etoxi-17-hidroxipregna-3,5-dieno-11,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-(Acetyloxy)-3-ethoxy-17-hydroxypregna-3,5-diene-11,20-dione |
| CAS | 1852-65-9 |
| Fórmula molecular | C25H34O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Ethoxy-17,21-dihydroxy-pregna-3,5-diene-11,20-dione 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O6/c1-5-30-17-8-10-23(3)16(12-17)6-7-18-19-9-11-25(29,21(28)14-31-15(2)26)24(19,4)13-20(27)22(18)23/h6,12,18-19,22,29H,5,7-11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]4(C)CC(=O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-3-etoxi-17-hidroxi-10,13-dimetil-11-oxo-2,7,8,9,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 430.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.2355 |