Learn More
21-acetoxipregnenolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prebediolone Acetate |
| CAS | 566-78-9 |
| Fórmula molecular | C23 H34 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 21-Acetoxypregnenolone, Pregn-5-en-20-one, 3β,21-dihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (3β)-21-(Acetyloxy)-3-hydroxypregn-5-en-20-one, 21-Acetoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-one, 21-Acetoxy-5-pregnen-3-ol-20-one, 21-Acetoxypregnenolone, 3-Hydroxy-21-acetoxy-5-pregnen-20-one, 3β-Hydr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h4,16-20,25H,5-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 374.514 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.246 |