Learn More
21-Acetoxi-3Beta,17Alfa-dihidroxi-16Beta-metil-5Alfa-pregnan-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Acetoxy-3beta,17alpha-dihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one |
| CAS | 21670-48-4 |
| Fórmula molecular | C24H38O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3beta,5alpha,16beta)-21-(Acetyloxy)-3,17-dihydroxy-16-methyl-pregnan-20-one, 3beta,17,21-Trihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h14,16-20,26,28H,5-13H2,1-4H3/t14-,16-,17?,18+,19-,20-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 406.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.2719 |