Learn More
21-Acetoxi-11Beta-hidroxi-16Alfa,17Alfa-propilmetilendioxioxpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 17910595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17910595 100 mg 100 miligramos
17920375 10 mg 10 miligramos
17992815 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17910595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA165740100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51333-05-2
Fórmula molecular C27 H36 O7
Peso molecular (g/mol) 472.57
Sinónimo (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-16,17-[butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(Acetoxy)-16α,17α-(butylidenedioxy)-11β-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, Budesonide Imp. K (EP)
Nombre IUPAC [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-9,13-dimetil-16-oxo-6-propil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate
Nombres de analitos o componentes 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36O7/c1-5-6-23-33-22-12-19-18-8-7-16-11-17(29)9-10-25(16,3)24(18)20(30)13-26(19,4)27(22,34-23)21(31)14-32-15(2)28/h9-11,18-20,22-24,30H,5-8,12-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23?,24+,25-,26-,27+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2461
Porcentaje de pureza >95%