Learn More
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MES SDS
Código de producto. 13266499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13266499 500 mL 500 ML
13246499 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13266499 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B0002
Optimizados para su uso con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos
Acerca de los geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Los tiempos de procesamiento de los geles Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
Información de órdenes
Su vida útil es de seis meses si se almacena correctamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de desplazamiento MES SDS
Concentración 20X
Para utilizar con (equipo) Perno
Línea de productos Bolt
Cantidad 500 mL