Learn More
(20S)-Protopanaxatriol, MedChemExpress
Descripción
(20S)-Protopanaxatriol is a metabolite of ginsenoside. (20S)-Protopanaxatriol works through the glucocorticoid receptor (GR) and oestrogen receptor (ER), and is also a LXRα inhibitor. (20S)-Protopanaxatriol shows a broad spectrum of antitumor effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (20S)-Protopanaxatriol |
| CAS | 34080-08-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H52O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 20(S)-APPT g-PPT |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (209.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C |
| Peso molecular (g/mol) | 476.73 |
| Mostrar más |