Learn More
(20S)-Protopanaxadiol, MedChemExpress
Descripción
20S-protopanaxadiol (aPPD) is a metabolite of ginseng saponins, inhibits Akt activity and induces apoptosis in various tumor cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (20S)-Protopanaxadiol |
| CAS | 30636-90-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H52O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 20-Epiprotopanaxadiol 20(S)-APPD |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.05 mM) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C |
| Peso molecular (g/mol) | 460.73 |
| Mostrar más |