Learn More
(20R)-20-hidroxipregn-4-en-3-ona, Mikromol™
Descripción
(20R)-20-hidroxipregn-4-en-3-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one |
| CAS | 145-15-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H32 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Progesterone Imp. C (EP), 20(R)-Hydroxy Progesterone, Progesterone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |