Learn More
(20R)-17alfa, 20-Dihidroxicolesterol, TRC
Código de producto. 30010396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010396 25 mg 25 miligramos
30003440 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45018025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17913-42-7
Fórmula molecular C27H46O3
Peso molecular (g/mol) 418.65
Sinónimo (3β,20R)-Cholest-5-ene-3,17,20-triol, (20R)-Cholest-5-ene-3β,17,20-triol;
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1-hidroxi-1,5-dimetilo-hexilo]-10,13-dimetilo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES CC(C)CCC[C@@](C)(O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (20R)-17alpha,20-Dihydroxycholesterol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O3/c1-18(2)7-6-13-26(5,29)27(30)16-12-23-21-9-8-19-17-20(28)10-14-24(19,3)22(21)11-15-25(23,27)4/h8,18,20-23,28-30H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.3447