Especificaciones
| Descripción | 20P |
| Material | Pulpa refinada |
| Cantidad | Paquete de 1000 |
| Grosor (métrico) | 0,22 mm |
| Tipo | Papel de ensayo de humedad |
| Dimensiones (L x An) | 2000 x 110mm |