Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Viales para automuestreador de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 11905713 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11905713 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 100 |
| 10035774 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | paquete de 125 |
| 10330925 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | - | paquete de 125 |
| 15726513 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | paquete de 125 |
| 13456946 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | paquete de 1000 |
| 10772707 | Gris, Plata | Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE | 20 mm | paquete de 100 |
| 10629105 | Azul, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10098374 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22 mm | paquete de 1000 |
| 11991563 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 100 |
| 11965703 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 100 |
| 10623633 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 1000 |
| 10776635 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | 20 mm | paquete de 100 |
| 12450268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 1000 |
| 12460268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 30 mm | paquete de 1000 |
| 12420268 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 100 |
| 12400278 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 1000 |
| 10554095 | Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10713487 | Azul | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10147784 | Ámbar | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10104424 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | paquete de 125 |
| 10337824 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | paquete de 125 |
| 11513770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | paquete de 125 |
| 11583870 | Ámbar | - | 20 mm | paquete de 1000 |
| 10046074 | Azul | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 11563770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 30 mm | paquete de 100 |
| 11553770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | paquete de 125 |
| 11543770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm | 22,5 mm | paquete de 125 |
| 11921573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 18 mm | paquete de 100 |
| 11911573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 18 mm | paquete de 100 |
| 11583760 | Transparente | Vial con tapón para encapsular | 22 mm | paquete de 125 |
| 12440298 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22 mm | paquete de 1000 |
| 10446502 | Plata | - | 20 mm | paquete de 1000 |
| 11311613 | Plata | - | 20 mm | paquete de 1000 |
| 12460298 | Plata | Tapón para encapsular de liberación de presión | 20 mm | paquete de 1000 |
| 10540373 | Gris, Rojo, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 12480278 | Gris, Rojo, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 11925713 | Transparente, Gris, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 12410298 | Transparente, Gris, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 12400288 | Gris, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10360885 | Gris, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10518785 | Canela, Blanco, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10158034 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10076164 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 12490288 | Transparente, Azul translúcido, Plata | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 11568190 | Plata | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 11578190 | Plata | Tapón para encapsular magnético | 20 mm | 500 PCS |
| 11588190 | Azul | Crimp Cap | 20 mm | paquete de 500 |
| 10338822 | Rojo | Tapón para encapsular magnético compuesto | 20 mm | paquete de 500 |
| 10185232 | Azul | - | 20 mm | 500 PCS |
| 10339062 | Azul, Plata | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 11548200 | Gris, Plata | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 11558200 | Azul, Plata | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 11588170 | Natural | - | 20 mm | paquete de 250 |
| 15260349 | Rojo, Natural | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 15270349 | Rojo, Plata | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 12470268 | Gris | - | 20 mm | paquete de 1000 |
| 12490268 | Canela, Blanco | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 12450278 | Gris, Rojo | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10348822 | Azul, Rojo | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 12490278 | Negro, Gris | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10141442 | Negro | Septo | 20 mm | 100 PCS |
| 11598190 | Gris | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 10258012 | Gris | Septo | 20 mm | paquete de 2000 |
| 10472722 | Gris | Septo | 20 mm | paquete de 1000 |
| 10207682 | Gris | Septo | 20 mm | paquete de 1000 |
| 10513333 | Negro, Gris | - | 20 mm | paquete de 1000 |
| 10455012 | Rojo | - | 20 mm | paquete de 100 |
| 10574083 | - | Septo | 20 mm | paquete de 100 |
| 11508200 | Azul | Septo | 20 mm | paquete de 500 |
| 11593670 | Rojo | Septo | 20 mm | paquete de 100 |
| 10759843 | Rojo, Azul | - | 20 mm | paquete de 500 |
| 11518200 | Azul | Septo | 20 mm | paquete de 500 |
| 11538200 | Blanco | - | 20 mm | paquete de 500 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Description
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
- Vidrio borosilicatado tipo 1
- El diseño de los viales de vidrio transparente con acabado de cierres de rosca de 20 mm es idóneo para la mayoría de muestreadores automáticos para espacio de cabeza
- Los viales con fondo plano aprovechan al máximo el rendimiento calorífico.
- Los viales con fondo redondo son más fáciles de manejar con los brazos robóticos que levantan el vial desde la bandeja.
- Los viales con fondo redondo distribuyen la presión interna creada a altas temperaturas a través de la superficie de vidrio.
- El acabado con borde biselado incluye un reborde sólido que presiona el septo y consigue un sellado más efectivo.
Compatibilidad
- Los viales de fondo plano tienen una boca más larga, ideal para las unidades Carlo Erba™ y Agilent™
- Los viales de fondo redondo están diseñados para las unidades Perkin Elmer™, Tekmar™ y Varian™
Specifications
Specifications
| Descripción | 20 mL; fondo plano; tapón de rosca con borde biselado. Contiene viales solamente. Tapones necesarios: 03-375-22E. |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 23 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 21,5 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Volumen total (métrico) | 21,5 mL |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 20 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades Carlo Erba™ y Agilent™ |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Tipo de producto | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.