Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y viales headspace de 20 mm, kit práctico, vial de rosca, borde biselado, tapón para encapsular de aluminio
Código de producto. 11588230
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
Código de producto. Marking Spot unitSize
11588230 No paquete de 125
1 options
Código de producto. 11588230 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20CVCBT3CP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación. Estos prácticos kits proporcionan la misma cantidad de viales con espacio de cabeza de 20mm y cierres herméticos de aluminio con septos precolocados.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales con espacio de cabeza transparentes con tapón de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye cantidades iguales de viales y tapones con septos previamente montados. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Vidrio borosilicatado tipo 1
  • El diseño de los viales de vidrio transparente con acabado de cierres de rosca de 20 mm es idóneo para la mayoría de muestreadores automáticos para espacio de cabeza
  • Los viales con fondo plano aprovechan al máximo el rendimiento calorífico.
  • Los viales con fondo redondo son más fáciles de manejar con los brazos robóticos que levantan el vial desde la bandeja.
  • Los viales con fondo redondo distribuyen la presión interna creada a altas temperaturas a través de la superficie de vidrio.
  • El acabado con borde biselado incluye un reborde sólido que presiona el septo y consigue un sellado más efectivo.
Compatibilidad
  • Los viales de fondo plano tienen una boca más larga, ideal para las unidades Carlo Erba™ y Agilent™
  • Los viales de fondo redondo están diseñados para las unidades Perkin Elmer™, Tekmar™ y Varian™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Plata
Descripción Kit práctico, vial headspace para encapsular de 20 mL, borde biselado, fondo redondo, tapón para encapsular AI, orificio de 8 mm
Diámetro interior (métrico) 22,5 mm
Color Transparente
Material Vidrio
Precortados No
Septo PTFE/clorobutilo
Incluye Vial: 20-CV, Tapón: 20-AC-CBT3
N.° por paquete 125
Volumen total (métrico) 21 mL
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8 mm)
Tamaño del tapón 20 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 20 mm
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales de espacio de cabeza con tapón de rosca