Learn More
20Beta-Dihidroprogesterona, TRC
Código de producto. 30132666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132666 100 mg 100 miligramos
30006913 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145-15-3
Fórmula molecular C21 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 316.48
Sinónimo (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Progesterone Imp. C (EP), Pregn-4-en-3-one, 20-hydroxy-, (20R)-, Pregn-4-en-3-one, 20β-hydroxy- (8CI), (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, 20β-Dihydroprogesterone, 20β-Hydroxy-δ4-pregnen-3-one, 20β-Hydroxypregn-4-en-3-one, 20β-Hydroxyprogesterone, 20β-Progerol, 4-Pregnene-20β-ol-3-one, Pregn-4-en-20β-ol-3-one, Pregn-4-ene-20β-hydroxy-3-one, Progesterol-20β, δ4-Pregnen-20β-ol-3-one, δ4-Pregnene-20β-ol-3-one
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hidroxietilo]-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantrina-3-one
SMILES C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2402
Porcentaje de pureza >95%