Learn More
20Beta-Dihidrocortisona, TRC
Código de producto. 30136905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136905 500 mg 500 miligramos
30004730 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD450045500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-59-6
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo Pregn-4-ene-3,11-dione, 17,20,21-trihydroxy-, (20R)-, Pregn-4-ene-3,11-dione, 17,20β,21-trihydroxy- (6CI,8CI), (20R)-17,20,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11-dione, 17,20β,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11-dione, 17α,20β,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,11-dione, 20β-Dihydrocortisone, 20β-Hydroxycortisone, Pregn-4-en-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Pregn-4-ene-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Reichstein's substance U
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-17-hidroxi-10,13-dimetilo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dión
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20beta-Dihydrocortisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,17-18,22,25-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093
Porcentaje de pureza >95%