Learn More
20Beta-dihidrocortisol 21-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20beta-Dihydrocortisol 21-Acetate |
| CAS | 66774-49-0 |
| Fórmula molecular | C23H34O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3-one 21-Acetate, (11beta,20R)-21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-pregn-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-20,26-28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(2R)-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-hidroxietilo] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 406.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.2355 |