Learn More
20Alfa-Hidroxi Colesterol, TRC
Código de producto. 30403456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403456 100 mg
30400299 10 mg
30408649 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH918000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-72-3
Fórmula molecular C27 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 402.65
Sinónimo Cholest-5-ene-3,20-diol, (3β)-, Cholest-5-ene-3β,20-diol, (20S)- (8CI), (3β)-Cholest-5-ene-3,20-diol, (20S)-20-Hydroxycholesterol, (20S)-Hydroxycholesterol, 20S-Cholest-5-ene-3β,20-diol, 20α-Hydroxycholesterol, Cholest-5-ene-3β,20α-diol, 20α-Hydroxy Cholesterol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(2S)-2-hidroxi-6-metilheptano-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20a-Hydroxy Cholesterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3498
Porcentaje de pureza >95%