Learn More
20alfa-dihidrodidrogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20alpha-Dihydrodydrogesterone |
| CAS | 4243-74-7 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (9beta,10alpha,20S)-20-Hydroxypregna-4,6-dien-3-one, 20alpha-Hydroxy-9beta,10alpha-pregna-4,6-dien-3-one, 20alpha-Hydroxydydrogesterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12-13,16-19,22H,6-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.462 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.225 |