Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable de 203 mm de diámetro con lámina electroformada
Código de producto. 11974412 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 μm
16 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11974412 16 μm cada uno
11964412 10 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11974412 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.142.000016
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 16 μm
Tipo Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ISO 3310/3
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Tamizador de chorro de aire AS 200 Jet
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable