Learn More
Endecotts™ Tamiz de prueba de acero inoxidable, 200 mm de diámetro.
Código de producto. 10443394
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
10443394 850 μm cada uno
11597474 1,18 mm cada uno
11567474 1,7 mm cada uno
10644415 1.4mm cada uno
11547434 106 mm cada uno
11634762 125 μm cada uno
11527474 2,36 mm cada uno
11654762 1 mm cada uno
10022044 20 μm cada uno
10566544 250 μm cada uno
10265254 2 mm cada uno
11587464 3,35 mm cada uno
10133734 32 μm cada uno
11557444 35,5 mm cada uno
11577444 28 mm cada uno
10769045 38 μm cada uno
10114214 45 μm cada uno
10585574 4 mm cada uno
11527444 50 mm cada uno
10613865 53 μm cada uno
11507484 900 μm cada uno
12971985 600 μm cada uno
11587434 71 mm cada uno
10134214 75 μm cada uno
10022524 90 μm cada uno
10452084 63 μm cada uno
10235494 300 μm cada uno
12981985 425 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 10443394 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor 200SIW.850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / paquete de 1
    Ahorro 1.59€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio. Endecotts™ Tamices de prueba de acero inoxidable de 200 mm de diámetro que cumplen con ISO Normas 3310-1 / BS410.
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio. Endecotts™ Tamices de prueba de acero inoxidable de 200 mm de diámetro que cumplen con ISO Normas 3310-1 / BS410.
  • Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
  • Malla de acero inoxidable
  • Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 850 μm
Tipo de producto Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 / BS410
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 50mm
Para utilizar con (aplicación) Para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable