Learn More
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottles for Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Código de producto. 15530194 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Material:
PPCO
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Material Tamaño de la unidad
15530194 No estéril PPCO paquete de 2
16650842 No estéril Polipropileno paquete de 2
17130579 Estéril Polipropileno paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15530194 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003870
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Process a 16L harvest in a single run with the Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle, the ideal solution for the separation of large volume harvests. Designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Los frascos de 2000 ml Thermo Scientific™ son la solución ideal para la separación de cosechas de gran volumen. Diseñado para su uso en la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Color Blanco
Descripción 2000 ml; frasco ovalado
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de células de mamíferos, levaduras y bacterias
Material PPCO
N.º por caja Caja de 2
Esterilidad No estéril
Transparencia No
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Certificaciones/conformidad Para productos alimenticios