Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 2000 ml
Código de producto. 15550194 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
n.a.
6 x 2000 mL
8 x 2000 mL
Incluye:
Cestillo ovalado (set de 2)
Rotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye unitSize
15550194 6 x 2000 mL Rotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL cada uno
15500204 8 x 2000 mL Rotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL cada uno
15570194 n.a. Cestillo ovalado (set de 2) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15550194 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003962
La exclusiva capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) de los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml mejora la productividad de sus métodos de bioprocesamiento.
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. El rotor, los cestillos y los frascos, que se suministran en un juego, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
  • 6 x 2000 ml (12 l) 4700 rpm como máx. (RCF de 7187 x g máx.);
  • 8 Capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) a 3900 rpm como máx. (RCF de 5374 x g máx.)
  • Los innovadores cestillos y frascos de 2000 ml fáciles de utilizar, con un diseño de boca ancha, no requieren el uso de puentes y resisten hasta 1000 ciclos
  • La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 60 % de energía en comparación con los rotores sin protección
  • Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
  • Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 2000 mL
RCF máx. 7.187 x g
Vel. máx 4.700 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Sorvall BIOS 16 Thermo Scientific
Incluye Rotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL