Learn More
Beskrivelse
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. El rotor, los cestillos y los frascos, que se suministran en un juego, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
- 6 x 2000 ml (12 l) 4700 rpm como máx. (RCF de 7187 x g máx.);
- 8 Capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) a 3900 rpm como máx. (RCF de 5374 x g máx.)
- Los innovadores cestillos y frascos de 2000 ml fáciles de utilizar, con un diseño de boca ancha, no requieren el uso de puentes y resisten hasta 1000 ciclos
- La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 60 % de energía en comparación con los rotores sin protección
- Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
- Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 8 x 2000 mL |
| RCF máx. | 5.374 x g |
| Vel. máx | 3.900 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Sorvall BIOS 16 Thermo Scientific |
| Incluye | Rotor, cestillos ovalados, frascos de 2000 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?