Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica Serie 200
Código de producto. 15949330
Código de producto. 15949330 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/500/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.11€
    15.83€ / paquete de 1
    Ahorro 10.28€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C (60 °F). Los hidrómetros por gravedad específica Brannan™ Serie 200 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sinté
  • 250 mm de longitud
  • Subdivisión de escala de 0,002
  • Precisión de ±0,002 de gravedad específica
  • Incluye tubo de plástico protector
  • Disponible ajustado para tensión superficial baja o media
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
Especificaciones
Tipo Hidrómetros de gravedad específica de la serie 200
Descripción ISO 650, 916
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Baja tensión superficial