Learn More
Value Plastics Accesorios de espiga para manguera serie 200, codo
Product Code. 30053622 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
25/Pk.
Unit Size:
paquete de 25
Product Code. Cantidad de embalaje Unit Size
30053622 25/Pk. paquete de 25
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30053622 Supplier Value Plastics Supplier No. L230J2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.35€
    52.96€ / paquete de 25
    Ahorro 12.39€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Una conexión segura bajo presión con púas de la serie 200
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. Las crestas de púas proporcionan un agarre seguro en el interior de los tubos flexibles. Construido de USP PVDF compatible
Specifications
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Cantidad de embalaje 25/Pk.
Puerto de salida Unión de espiga de manguera
Método de esterilización Radiación gamma, óxido de etileno (EtO), haz de electrones y autoclave
Forma Codo
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.