Learn More
Mecmesin™ Agarre de tela 200 N
Código de producto. 11974088
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11974088 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11974088 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 432386
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Fabric grips are designed for tensile and elongation testing of fabric and thin materials below 200N.
  • Material is gripped between two smooth spring-loaded faces which are clamped together by two locking nuts at either side of the grip to ensure the material is held securely across its entire width during testing.
  • Maximum specimen width: 100 mm
  • Maximum thickness: 4 mm.
  • Fitted with 10-32 UNF female hole and supplied with male grub-screw.
Especificaciones
Grosor 4 mm
Anchura (métrico) 100 mm