Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC, 200 mm de diámetro x 25 mm de altura
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC, 200 mm de diámetro x 25 mm de altura
Código de producto. 11784459
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
30 product options available for selection
| Product Code. | Tamaño de poro | Unit Size |
|---|---|---|
| 11784459 | 300 μm | cada uno |
| 11704439 | 40 μm | cada uno |
| 11794429 | 32 μm | cada uno |
| 11766747 | 45 μm | cada uno |
| 11714439 | 50 μm | cada uno |
| 11734459 | 53 μm | cada uno |
| 11724439 | 63 μm | cada uno |
| 11744459 | 75 μm | cada uno |
| 11796747 | 90 μm | cada uno |
| 11754459 | 106 μm | cada uno |
| 11734439 | 80 μm | cada uno |
| 11744439 | 100 μm | cada uno |
| 11754439 | 125 μm | cada uno |
| 11764459 | 150 μm | cada uno |
| 11764439 | 160 μm | cada uno |
| 11774439 | 200 μm | cada uno |
| 11784439 | 250 μm | 1 PCS |
| 11704449 | 400 μm | cada uno |
| 11774459 | 212 μm | cada uno |
| 11794459 | 425 μm | cada uno |
| 11724449 | 630 μm | cada uno |
| 11714449 | 500 μm | cada uno |
| 11789608 | 600 μm | cada uno |
| 11706767 | 710 μm | cada uno |
| 11734449 | 800 μm | cada uno |
| 11754449 | 1,25mm | cada uno |
| 11744449 | 1 mm | cada uno |
| 11796777 | 1,4mm | cada uno |
| 11764449 | 1,6mm | cada uno |
| 11774449 | 2 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11784459
Supplier
Linker Industrietechnik™
Supplier No.
552.025.221040
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
88.66€
73.07€ / paquete de 1
Ahorro 15.59€
17% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
65.76 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bastidores de acero inoxidable con una altura interior de 25 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistente hasta temperaturas de 70 °C
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 300 μm |
| Tipo de producto | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |