Learn More
200.8 Estándar de calibración B: Ag, Ba a 10 μg/mL en 1% HNO3, VHG™
Descripción
200.8 Estándar de calibración B: Ag, Ba a 10 μg/mL en HNO3 al 1%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Silver |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Silver |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL |