Learn More
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Estándar de calibración mixto 1: Tener @ 50; Mn a 100; Cd, Zn a 150; Ver a 200; Pb a 500 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17920636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17920636 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17920636 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMCS1100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Estándar de calibración mixto 1: Tener @ 50; Mn a 100; Cd, Zn a 150; Ver a 200; Pb a 500 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
CAS 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-43-9, 7440-66-6, 7782-49-2, 7439-92-1
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 50.01 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Cadmium 149.9 μg/mL/Zinc 150 μg/mL/Selenium 200.1 μg/mL/Lead 500 μg/mL