Learn More
200.7, 6010 - Solución 2 de Control de Calidad (QCS): Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/mL en HCl al 20%, HF trans., VHG™
Descripción
200.7, 6010 - Solución 2 de Control de Calidad (QCS): Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/mL en HCl al 20%, HF tr.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7439-89-6, 7439-93-2, 7439-98-7, 9-7-7440 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon dioxide 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL |