Learn More
200.7, 6010 - Solución 2 de Control de Calidad (QCS): Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/mL en HCl al 20%, HF trans., VHG™
Código de producto. 17951606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951606 500 mL 500 ml
17981096 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951606 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHG44QCS2Z500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
200.7, 6010 - Solución 2 de Control de Calidad (QCS): Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/mL en HCl al 20%, HF tr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7439-89-6, 7439-93-2, 7439-98-7, 9-7-7440
Métodos ICP
Nombres de analitos o componentes Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HCl
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon dioxide 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL