Learn More
200.7, 6010 - Solución 1 de Control de Calidad (QCS): Ag a 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
200.7, 6010 - Solución 1 de Control de Calidad (QCS): Ag a 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-43-9 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 50 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |