Learn More
200.7, 6010 - Solución de comprobación de interferencias 1: Hg a 50; Estar a @ 100; Mn a 200; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn a 300; Se @ 500; As, Pb, Tl @ 1000; K a 20000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
200.7, 6010 - Solución de comprobación de interferencias 1: Hg a 50; Estar a @ 100; Mn a 200; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn a 300; Se @ 500; As, Pb, Tl @ 1000; K a 20000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium |
| CAS | 7439-97-6, 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mercury 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Manganese 200 μg/mL/Barium 300 μg/mL/Cadmium 300 μg/mL/Chromium 300 μg/mL/Cobalt 300 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Nickel 300 μg/mL/Silver 300 μg/mL/Vanadium 300 μg/mL/Zinc 300 μg/mL/Selenium 500 μg/mL/Arsenic 1000 μg/mL/Lead 1000 μg/mL/Thallium 1000 μg/mL/Potassium 20000 μg/mL |