Learn More
20(S)-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Código de producto. 16475088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475088 10 mg 10 miligramos
16407817 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12316
MedChemExpress 20(S)-hydroxyCholesterol (20α-Hydroxycholesterol) is an allosteric activator of the oncoprotein smoothened (Smo) that activates the hedgehog (Hh) signaling pathway with an EC50 of 3 μM in a gene transcription reporter assay using NIH3T3 cells.
20(S)-hydroxyCholesterol (20α-Hydroxycholesterol) is an allosteric activator of the oncoprotein smoothened (Smo) that activates the hedgehog (Hh) signaling pathway with an EC50 of 3 μM in a gene transcription reporter assay using NIH3T3 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20(S)-Hydroxycholesterol
CAS 516-72-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H46O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 20α-Hydroxycholesterol
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (74.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@@](C)(O)CCCC(C)C)[C@](CC2)([H])[C@@](CC=C3[C@@]4(CC[C@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 402.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death