Learn More
20(S)-Prednisolona hidroxi, TRC
Código de producto. 30137716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137716 25 mg 25 miligramos
30136430 100 mg 100 miligramos
30010840 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95236025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2299-46-9
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo (20S)-Hydroxyprednisolone
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopentta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (20S)-Hydroxyprednisolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-18,22,24-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093
Porcentaje de pureza >95%