Learn More
20(S)-Ginsenoside Rh2, TRC
Código de producto. 30240977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240977 25 mg 25 miligramos
30240747 10 mg 10 miligramos
30240764 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG38758525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78214-33-2
Fórmula molecular C36 H62 O8
Peso molecular (g/mol) 622.87
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-12,20-dihydroxydammar-24-en-3-yl, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,12β)-12,20-Dihydroxydammar-24-en-3-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Rh2, 20(S)-Rh2, 3-O-β-D-Glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol, Ginsenoside 20-Rh2, Ginsenoside Rh2
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hidroxi-17-[(2S)-2-hidroxi-6-metilhept-5-en-2-il]-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il]oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rh2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,42)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6)44-31-30(41)29(40)28(39)23(19-37)43-31/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.4445