Learn More
20(S)-Ginsenósido Rh1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rh1 |
| CAS | 63223-86-9 |
| Fórmula molecular | C36 H62 O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β)-3,12,20-trihydroxydammar-24-en-6-yl, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,6α,12β)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Rh1, Ginsenoside Rh1, Prosapogenin A2, S-Ginsenoside Rh1, Sanchinoside B2, Sanchinoside Rh1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,43)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(39)32(3,4)30(33)22(17-35(24,34)7)44-31-29(42)28(41)27(40)23(18-37)45-31/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31+,33+,34+,35+,36-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@H](C[C@@]23C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-17-[(2S)-2-hidroxi-6-metilhept-5-en-2-il]-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-6-il]oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 638.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 638.4394 |