Learn More
20(R)-Hidroxi Prednisolona, TRC
Código de producto. 17930915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930915 5 mg 5 miligramos
17920575 10 mg 10 miligramos
17993105 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17930915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9523615MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15847-24-2
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo (20R)-Hydroxyprednisolone
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (20R)-Hydroxyprednisolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-18,22,24-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093
Porcentaje de pureza >95%