Learn More
20(R)-Ginsenoside Rh2, MedChemExpress
Código de producto. 16471628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471628 5 mg 5 miligramos
16439218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1401
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress 20(R)-Ginsenoside Rh2, a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, acts as a cell antiproliferator.
It has anticancer effects via blocking cell proliferation and causing G1 phase arrest. 20(R)-Ginsenoside Rh2 induces apoptosis, and has anti-inflammatory and antioxidative activity. 20(R)-Ginsenoside Rh2 inhibits the replication and proliferation of mouse and human gammaherpesvirus 68 (MHV-68) with an IC50 of 2.77 μM for murine MHV-68.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 20(R)-Ginsenoside Rh2
Forma física Solid
CAS 112246-15-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H62O8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (200.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H]5[C@@H]([C@](C)(O)CC/C=C(C)\C)CC[C@](C)5[C@@](C)4CC[C@@]3([H])C2(C)C
Peso molecular (g/mol) 622.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.87
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.