Learn More
20(R)-Ginsenoside Rh2, MedChemExpress
Beskrivelse
It has anticancer effects via blocking cell proliferation and causing G1 phase arrest. 20(R)-Ginsenoside Rh2 induces apoptosis, and has anti-inflammatory and antioxidative activity. 20(R)-Ginsenoside Rh2 inhibits the replication and proliferation of mouse and human gammaherpesvirus 68 (MHV-68) with an IC50 of 2.77 μM for murine MHV-68.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 20(R)-Ginsenoside Rh2 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 112246-15-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H62O8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (200.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H]5[C@@H]([C@](C)(O)CC/C=C(C)\C)CC[C@](C)5[C@@](C)4CC[C@@]3([H])C2(C)C |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?