Learn More
20(R)-Ginsenoside Rg3, TRC
Código de producto. 30240824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240824 100 mg 100 miligramos
30240480 250 mg 250 miligramos
30240590 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG387625100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38243-03-7
Fórmula molecular C42 H72 O13
Peso molecular (g/mol) 785.01
Sinónimo (3β,12β,20R)-12,20-Dihydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (20R)-Ginsenoside Rg3, (20R)-Propanaxadiol
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hidroxi-17-[(1R)-1-hidroxi-1,5-dimetil-hex-4-enilo]-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il]oxi]-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3-il]oxy-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (20R)-Ginsenoside Rg3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,51)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-37-35(33(49)31(47)25(20-44)53-37)55-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 784.4973