Learn More
20(R)-Ginsenoside Rg2, TRC
Código de producto. 30240904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240904 1 mg 1 miligramo
30240677 5 mg 5 miligramos
30240543 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3874901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80952-72-3
Fórmula molecular C42 H72 O13
Peso molecular (g/mol) 785.01
Sinónimo GF VII, (3β,6α,12β,20R)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-17-[(1R)-1-hidroxi-1,5-dimetil-hexagono-4-enilo]-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-6-il]oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropirano-3-il]oxy-6-metil-tetrahidropiran-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@](C)(O)CCC=C(C)C)[C@@]6(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]36)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenoside Rg2 (R-Form)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 784.4973