Learn More
20-O-Acetylingenol-3-angelate, MedChemExpress
Descripción
20-O-Acetylingenol-3-angelate is a natural compound.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20-O-Acetylingenol-3-angelate |
| CAS | 82425-35-2 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H36O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Euphorbia factor Pe1 |
| SMILES | C/C=C(C)\C(O[C@H]1C(C)=C[C@]2(C3=O)[C@]1(O)[C@H](O)C(COC(C)=O)=C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 472.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.57 |
| Grado | Research |