Learn More
Hirschmann™ Unidad de valoración Opus™ de 20 ml
Código de producto. 10762794
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10762794 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10762794 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9582020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2567.25€
    1924.00€ / paquete de 1
    Ahorro 643.25€
    25% Descuento
En stock
Una unidad de valoración con un sistema de recirculación de reactivos para una valoración motorizada directamente desde la botella de reactivos.
  • Control electrónico y dispensación de volúmenes
  • También se incluye una ventana de protección contra la luz para el bloque de válvulas
  • El impulso de titulación activado por el motor permite lograr una ruptura de gotas de 10 μL para determinación de precisión
  • Sistema de recirculación de medios para una ventilación rápida y sencilla sin pérdida de reactivos
  • Rotación libre
  • Pantalla táctil TFT con menú fácil de usar
  • Memoria de métodos para nueve procedimientos de valoración diferentes con almacenamiento de todos los ajustes
  • USB y interfaz RS232 para conexión a PC
Specifications
Exactitud 0,2%
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Circulación de reactivos
Tipo Aparatos de valoración