missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TdB Labs AB 20 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies

Código de producto. 30216325
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30216325 1 g 1 g
30216524 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30216325 Proveedor TdB Labs AB N.º de proveedor QD20_1g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.

  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Especificaciones

    Cantidad 1 g
    Tipo de producto Modified Dextran
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.