Learn More
(+)-20-Hidroxiecdisona, TRC
Código de producto. 30012417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012417 10 g 10 g
30006676 1 g 1 g
30004085 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91875010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5289-74-7
Fórmula molecular C27 H44 O7
Peso molecular (g/mol) 480.63
Sinónimo Cholest-7-en-6-one, 2,3,14,20,22,25-hexahydroxy-, (2β,3β,5β,22R)-, 5β-Cholest-7-en-6-one, 2β,3β,14,20,22,25-hexahydroxy-, (22R)- (8CI), 5β-Cholest-7-en-6-one, 2β,3β,14,20,22β,25-hexahydroxy- (7CI), (+)-20-Hydroxyecdysone, (+)-Ecdysterone, (2β,3β,5β,22R)-2,3,14,20,22,25-Hexahydroxycholest-7-en-6-one, 20-Hydroxy-α-ecdysone, 20-Hydroxyecdysone, 20R-Hydroxyecdysone, 2β,3β,14α,20β,22α,25-Hexahydroxycholest-7-en-6-one, Commisterone, Crustecdyson, Crustecdysone, Ecdysone, Ecdysten, Ecdysteron, Ecdysterone, Ekdisten, Isoinokosterone, Polypodin A, Polypodin C, Polypodine A, Polypodine C, THE 7, Viticosterone, β-Ecdysone, β-Ecdysterone, β-Ecydisone
Nombre IUPAC (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-trihidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihidroxi-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-6-ona
SMILES CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Ecdysone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.3087