Learn More
20-Hidroxiecdisona, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483912 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483912 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11483912 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215743405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    255.15€ / 5 miligramos
    Ahorro 12.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 5289-74-7
Fórmula molecular C27H44O7
Peso molecular (g/mol) 480.64
Número MDL MFCD00036740
Clave InChI NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Sinónimo 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson
PubChem CID 5459840
ChEBI CHEBI:16587
SMILES CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20-Hydroxyecdysone
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Cantidad 5 mg
Nombre IUPAC (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-trihidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihidroxi-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.6
Forma física Polvo