Learn More
20-HETE (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Z,8Z,11Z,14Z)-20-hydroxyicosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| CAS | 79551-86-3 |
| Fórmula molecular | C20 H32 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 20-HETE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10- |
| SMILES | OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (5Z,8Z,11Z,14Z)-20-hidroxiicosa-5,8,11,14-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 320.466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.235 |